Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin natriumsalt, 98%
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Cefazolinnatrium är ett betalaktamantibiotikum från cefalosporinfamiljen
Användningsområden
•Cefazolin binder och inaktiverar penicillinbindande proteiner (PBP) och stör tvärbindning av peptidoglykankedjor
•PBP-inaktivering leder till förstörelse av cellväggen och lys
•Cefazolin uppvisar brett spektrum aktivitet mot gram-positiva och gram-negativa bakterier
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefazolin sodium salt |
| Typ | Cefazolin natriumsalt |
| CAS | 27164-46-1 |
| Smältpunkt | 170 °C till 177 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C14H16N8NaO4S3 |
| MDL-nummer | MFCD0005688 |
| InChI-nyckel | MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cefazolin sodium salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.