Läs mer
Cefazolin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11469091 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469091 100 mg 100mg
11479091 500 mg 500mg
11489091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469091 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215494680
Kemiska identifierare
CAS 27164-46-1
Molekylformel C14H16N8NaO4S3
Molekylvikt (g/mol) 479.504
InChI-nyckel MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonym Acef, Cefazil
PubChem CID 131673922
IUPAC-namn (6R,7R)-3-[(5-metyl-l,3,4-tiadiazol-2-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra; natriummol;
LEDER [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefazolin Sodium Salt
Typ Cefazolin Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 476.48
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefazolin Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt