Läs mer
Cefazolinnatriumsalt
Produktkod. 15466809
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15466809 1 g
15476809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466809 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65274.03
 Begränsad artikel
I lager
Hemmar bakteriell cellväggssyntes | CAS: 27164-46-1 | C14H16N8NaO4S3 | 479,504 g/mol
Hämmar syntesen av bakteriell cellvägg
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27164-46-1
Molekylformel C14H16N8NaO4S3
Molekylvikt (g/mol) 479.504
MDL-nummer MFCD00056883
InChI-nyckel MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Synonym Cefamedin
PubChem CID 131673922
IUPAC-namn (6R,7R)-3-[(5-metyl-l,3,4-tiadiazol-2-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra; natriummol;
LEDER [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefazolin sodium salt
Typ Cefazolin natriumsalt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 170 °C till 172 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Beilstein 3585038
Merck Index 14,1917
Formel vikt 476.48
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.