missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefazolin Sodium Salt, TRC

Produktkod. 17953805
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17953805 250 mg
17940935 1 g
17972515 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17953805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC242500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27164-46-1
Molekylformel C14 H13 N8 O4 S3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 476.49
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-, monosodium salt, (6R-trans)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-, monosodium salt (8CI), 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-cephem-4-carboxylic acid sodium salt, 3-[[(5-Methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-7-[2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Acef, Ancef, Atirin, Azolin, Biazolina, Bor-Cefazol, Cefacidal, Cefamedin, Cefazil, Cefazina, Cefazoliin, Cefazolin sodium, Cefazolin sodium salt, Cefazoline sodium, Cefazorin DC, Cephazolin sodium, Cephazolin sodium salt, Firmacef, Gramaxin, Iespor, Kefzol, Lampocef, Liviclina, Monosodium cafazolin, NSC 291561, Reflin, SKF 41558, Sodium CEZ, Sodium cefazolin, Sodium cephazolin, Totacef, Zolicef
IUPAC-namn sodium;(6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
LEDER [Na+].Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)Cn4cnnn4)C3=O)C(=O)[O-])s1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefazolin Sodium
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1
Formel vikt 476.012
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.