Läs mer
Cefazolin natriumsalt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefazolin Sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N8O4S3.Na/c1-6-17-18-14(29-6)28-4-7-3-27-12-9(11(24)22(12)10(7)13(25)26)16-8(23)2-21-5-15-19-20-21;/h5,9,12H,2-4H2,1H3,(H,16,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t9-,12-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 476.012 |
| Procent renhet | >95% |