Läs mer
Cefcapene Pivoxil Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefcapene Pivoxil Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N5O8S2.ClH.H2O/c1-5-6-12(13-9-38-21(24)26-13)16(29)27-14-17(30)28-15(11(7-34-22(25)33)8-37-18(14)28)19(31)35-10-36-20(32)23(2,3)4;;/h6,9,14,18H,5,7-8,10H2,1-4H3,(H2,24,26)(H2,25,33)(H,27,29);1H;1H2/b12-6-;;/t14-,18-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 621.133 |