missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefdaloxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefdaloxime |
| CAS | 80195-36-4 |
| Molekylformel | C14 H15 N5 O6 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(hydroxyimino)acetyl] |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O6S2/c1-25-2-5-3-26-12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-4-27-14(15)16-6/h4,8,12,24H,2-3H2,1H3,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-/m1/s1 |
| LEDER | COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/O)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.429 |
| Formel vikt | 413.046 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?