Läs mer
Cefdinir, 95%, Thermo Scientific™
1925.13 SEK - 5797.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 91832-40-5 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H13N5O5S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.408 |
| MDL-nummer | MFCD00865030 |
| InChI-nyckel | RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N |
| PubChem CID | 6915944 |
| ChEBI | CHEBI:3485 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| LEDER | C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15447809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.03 |
1g |
1925.13 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15457809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66447.06 |
5g |
5797.65 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic targeting both gram positive and gram negative pathogens
Kemiska identifierare
| 91832-40-5 | |
| 395.408 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| CHEBI:3485 | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O |
| C14H13N5O5S2 | |
| MFCD00865030 | |
| 6915944 | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Specifikationer
| Cefdinir | |
| White to Yellow | |
| MFCD00865030 | |
| RTXOFQZKPXMALH-GHXIOONMSA-N | |
| (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 6915944 | |
| 395.41 |
| 91832-40-5 | |
| C14H13N5O5S2 | |
| Soluble in water | |
| C=CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NO)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O | |
| 395.408 | |
| CHEBI:3485 | |
| 95% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0367250
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold