missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefdinir Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefdinir Sulfoxide |
| CAS | 934986-48-8 |
| Molekylformel | C14 H13 N5 O6 S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(hydroxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid 5-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O6S2/c1-2-5-4-27(25)12-8(11(21)19(12)9(5)13(22)23)17-10(20)7(18-24)6-3-26-14(15)16-6/h2-3,8,12,24H,1,4H2,(H2,15,16)(H,17,20)(H,22,23)/b18-7-/t8-,12-,27?/m1/s1 |
| LEDER | Nc1nc(cs1)\C(=N\O)\C(=O)N[C@H]2[C@@H]3N(C2=O)C(=C(CS3=O)C=C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-hydroxyiminoacetyl]amino]-3-ethenyl-5,8-dioxo-5λ^{4}-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.41 |
| Formel vikt | 411.0307 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?