missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefditoren (Pivoxil) |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 117467-28-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H28N6O7S3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM) |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering