Läs mer
Cefditoren Pivoxil, TRC
Produktkod. 30134938
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134938 1 g
30004461 100 mg
30010056 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134938 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC2427001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117467-28-4
Molekylformel C25 H28 N6 O7 S3
Molekylvikt (g/mol) 620.72
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanoyloxymetyl (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetyl]amino]-3-[(Z)-2-(4-metyl-1,3-tiazol-5-yl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat
LEDER CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)\C=C/c3scnc3C)\c4csc(N)n4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefditoren Pivaloyloxymethyl Ester
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C25H28N6O7S3/c1-12-15(41-10-27-12)7-6-13-8-39-21-17(29-19(32)16(30-36-5)14-9-40-24(26)28-14)20(33)31(21)18(13)22(34)37-11-38-23(35)25(2,3)4/h6-7,9-10,17,21H,8,11H2,1-5H3,(H2,26,28)(H,29,32)/b7-6-,30-16-/t17-,21-/m1/s1
Formel vikt 620.1182
Procent renhet >95%