Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefditoren pivoxyl
Produktkod. 16594374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16594374 1 g
16504384 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16594374 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463110010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117467-28-4
Molekylformel C25H28N6O7S3
Molekylvikt (g/mol) 620.71
MDL-nummer MFCD00933166
InChI-nyckel AFZFFLVORLEPPO-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-namn {7-[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxiimino)acetamido]-3-[2-(4-metyl-l,3-tiazol-5-yl)etenyl]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2,karbonyl-metylano-propyloxi-2-metyl-2-karbonyloxi-2-karbonat-2-en
LEDER CON=C(C(=O)NC1C2SCC(C=CC3=C(C)N=CS3)=C(N2C1=O)C(=O)OCOC(=O)C(C)(C)C)C1=CSC(N)=N1
Specifications
Kemiskt namn eller material Cefditoren pivoxyl
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: olöslig.
Formel vikt 620.73
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.