Läs mer
Cefepime-D8 Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefepime sulfate pyrrolidinium-d8 |
| CAS | 131857-33-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 2H8 H16 N6 O5 S2 . H2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Pyrrolidinium-2,2,3,3,4,4,5,5-d8, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, sulfate (1:1) (9CI), Cefepime-d8 sulfate, Cefepime-D8 sulfate (pyrrolidinium-D8), 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methylpyrrolidinium-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 monosulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N6O5S2.H2O4S/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;1-5(2,3)4/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);(H2,1,2,3,4)/b23-12-;/t13-,17-;/m1./s1/i3D2,4D2,5D2,6D2; |
| LEDER | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(CC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c4csc(N)n4)C3=O)C(=O)[O-])C1([2H])[2H].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuterio-1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 586.69 |
| Visa mer |