Läs mer
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefepime Dihydrochloride Monohydrate |
| CAS | 123171-59-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H28Cl2N6O6S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O |
| Molekylvikt (g/mol) | 571.5 |
| Formel vikt | 571.5 |
| Visa mer |