Läs mer
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16442249
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16442249 1 g -
16441028 5 g 5g
16432186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16442249 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0616
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H28Cl2N6O6S2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Molekylvikt (g/mol) 571.5
Formel vikt 571.5
Procent renhet 99.78%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation