Läs mer
Cefepimdihydrokloridmonohydrat, Mikromol™
Produktkod. 17961816
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17961816 250 mg
1 options
Produktkod. 17961816 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1475.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cepepimdihydrokloridmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefepime dihydrochloride monohydrate
CAS 123171-59-5
Analyt- eller komponentnamn Cefepime dihydrochloride monohydrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H24 N6 O5 S2 . 2 Cl H . H2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cefepime dihydrochloride monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-Aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidinio)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate dihydrochloride monohydrate, Pyrrolidinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Pyrrolidinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-1-methyl-, chloride, monohydrochloride, monohydrate, [6R-[6alpha,7beta(Z)]]-
InChI formel InChI=1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
LEDER O.Cl.Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[N+]3(C)CCCC3)\c4csc(N)n4
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-metylpyrrolidin-1-ium-1-yl)metyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat; hydrera; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 571.5
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 570,0889 g/mol