Läs mer
Ceepimhydrokloridmonohydrat
Produktkod. 15487509
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
15487509 1 g
15497509 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66237.03
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Cefepimhydrokloridmonohydrat, CAS # 123171-59-5, är ett hydrokloridsalt från antibiotikan som härstammar från Acremonium-svampen. | CAS: 123171-59-5 | C19H29Cl2N6O6S2+ | 572,497 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Allmän beskrivning
• Ceepepimhydroklorid är ett fjärde generationens cefalosporinantibiotika som fungerar mot de flesta antibiotikaresistenta bakteriestammar
• Cepepimhydroklorid är en penicillinbindande proteinhämmare som förhindrar peptidoglysankorsbindning och leder till försvagning och lysering av cellväggen
Tillämpning
• Cepepimhydrokloridmonohydrat kan användas för laboratoriestudier av mikrobiell fysiologi och antibiotikaresistens
• Cefepime har bredspektrumaktivitet; det är lämpligt för forskning om bakterier som orsakar resistenta infektioner och fysiologiska studier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123171-59-5
Molekylformel C19H29Cl2N6O6S2+
Molekylvikt (g/mol) 572.497
MDL-nummer MFCD01687679
InChI-nyckel LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-O
PubChem CID 129893984
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methylpyrrolidin-1-ium-1-yl)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrate;dihydrochloride
LEDER C[N+]1(CCCC1)CC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)C(=NOC)C4=CSC(=N4)N)SC2)C(=O)O.O.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefepime hydrochloride monohydrate
Typ Ceepimhydrokloridmonohydrat
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 150 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i DMSO
Formel vikt 571.5
RUO– Endast forskningsanvändning