missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefetamet pivoxil hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16404637
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16404637

Brand: Medchem Express HYB1894A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.

Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefetamet pivoxil hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 111696-23-2
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26ClN5O7S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 15-8075
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 548.03
Formel vikt 548.03
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.