Läs mer
Cefetamet pivoxil hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16438826
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16438826 100 mg
16404637 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16438826 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1894A
MedChemExpress Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Cefetamet pivoxil hydrochloride is an oral third generation cephalosporin antibiotic.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefetamet pivoxil hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 111696-23-2
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H26ClN5O7S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 15-8075
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (182.47 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C(N12)=C(C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 548.03
Formel vikt 548.03
Procent renhet 98.0%