Läs mer
Cefetamet Pivoxil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefetamet Pivoxil |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25N5O7S2/c1-9-6-33-16-12(23-14(26)11(24-30-5)10-7-34-19(21)22-10)15(27)25(16)13(9)17(28)31-8-32-18(29)20(2,3)4/h7,12,16H,6,8H2,1-5H3,(H2,21,22)(H,23,26)/b24-11-/t12-,16-/m1/s1 |
| Formel vikt | 511.1195 |