Läs mer
Cefixime, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefixime |
| CAS | 79350-37-1 |
| Molekylformel | C16H15N5O7S2 |
| MDL-nummer | MFCD00865020 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C(O)C(N1[C@@]([H])([C@@H](C1=O)NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OCC(O)=O)=O)SC3)=C3C=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 453.45 |
| Procent renhet | 97% |