Läs mer
Cefixime, TRC
Produktkod. 30137216
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137216 10 mg
30134709 1 g
17932795 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC24280010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79350-37-1
Molekylformel C16 H15 N5 O7 S2
Molekylvikt (g/mol) 453.45
Synonym (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(carboxymethoxy)imino]acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (-)-Cefixim, CL 284635, Cefexy, Cefixim, Cefixime, Cefiximine, Cefixoral, Cefoceb, Cefspan, Ceftas, Cephoral, FK 027, FR 17027, Fixitil, Hifen, Loprax, Oroken, Suprax, Suprax (antibiotic), Taxim-O, Unixime, Ximacef
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(karboxymetoxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra
LEDER Nc1nc(cs1)\C(=N\OCC(=O)O)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefixime
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N5O7S2/c1-2-6-4-29-14-10(13(25)21(14)11(6)15(26)27)19-12(24)9(20-28-3-8(22)23)7-5-30-16(17)18-7/h2,5,10,14H,1,3-4H2,(H2,17,18)(H,19,24)(H,22,23)(H,26,27)/b20-9-/t10-,14-/m1/s1
Formel vikt 453.0413
Procent renhet >95%