Läs mer
Melford Cefixim trihydrat
Beskrivning
Inom biovetenskapen används Cefixime Trihydrate allmänt för att studera bakteriell mottaglighet och resistensmönster.
Inom farmaceutisk forskning fungerar Cefixime Trihydrate som en referensstandard för antibiotikaformulering och effekttestning. Forskare litar på det för att utveckla nya antibiotika, optimera befintliga och bekämpa nya antibiotikaresistenta bakterier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefixime Trihydrate |
| CAS | 125110-14-7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C16H15N5O7S2 - 3H2O |