Läs mer
Melford Cefixim trihydrat
Produktkod. 30018193
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018193 5 g
30018192 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018193 Leverantör Melford Leverantörsnummer C627205.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Inom biovetenskapen används Cefixime Trihydrate allmänt för att studera bakteriell mottaglighet och resistensmönster.
Inom biovetenskapen används Cefixime Trihydrate allmänt för att studera bakteriell mottaglighet och resistensmönster. Det hjälper forskare att undersöka effektiviteten av antibiotika mot olika bakteriestammar, vilket bidrar till en djupare förståelse av mikrobiell biologi och antibiotikautveckling.
Inom farmaceutisk forskning fungerar Cefixime Trihydrate som en referensstandard för antibiotikaformulering och effekttestning. Forskare litar på det för att utveckla nya antibiotika, optimera befintliga och bekämpa nya antibiotikaresistenta bakterier.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefixime Trihydrate
CAS 125110-14-7
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H15N5O7S2 - 3H2O