missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefiximtrihydrat

Produktkod. 15417329
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417329 100 mg 100mg
15407329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15417329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66094.MC
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ett bredspektrum, tredje generationens cefalosporin | CAS: 125110-14-7 | C16H15N5O7S2 | 453,44 g/mol

Ett bredspektrums tredje generationens cefalosporin

Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 125110-14-7
Molekylformel C16H15N5O7S2
Molekylvikt (g/mol) 453.44
MDL-nummer MFCD00865020
InChI-nyckel OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[(carboxymethoxy)imino]acetamido]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
LEDER NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefixime trihydrate
Typ Cefiximtrihydrat
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 218 °C till 225 °C
Färg Gult
Kvantitet 100 mg
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 55; 1 μg/ml
Formel vikt 507.49

RUO– Endast forskningsanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.