Läs mer
Cefmenoxime hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Cefmenoxime (SCE-1365) hydrochloride is a new semisynthetic cephalosporin antibiotic. Cefmenoxime has antibacterial activity against a wide variety of gram-positive and gram-negative bacteria.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefmenoxime hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 75738-58-8 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 500 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H17N9O5S3.1/2 HCl |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | SCE-1365 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 65 mg/mL (122.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Visa mer |