missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefmenoxime Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefmenoxime HCl |
| CAS | 75738-58-8 |
| Molekylformel | 2 C16 H17 N9 O5 S3 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrochloride (2:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrochloride (2:1), [6R-[6α,7β(Z)]]-, Abbott 50192, Bestcall, Bestron, Cefmax, Cefmenoxime hemihydrochloride, Cefmenoxime hydrochloride, Cemix, Tacef |
| InChI formel | InChI=1S/2C16H17N9O5S3.ClH/c2*1-24-16(20-22-23-24)33-4-6-3-31-13-9(12(27)25(13)10(6)14(28)29)19-11(26)8(21-30-2)7-5-32-15(17)18-7;/h2*5,9,13H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,26)(H,28,29);1H/b2*21-8-;/t2*9-,13-;/m11./s1 |
| LEDER | Cl.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)CSc3nnnn3C)\c4csc(N)n4.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]5[C@H]6SCC(=C(N6C5=O)C(=O)O)CSc7nnnn7C)\c8csc(N)n8 |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 1059.58 |
| Formel vikt | 1058.0796 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?