missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefmetazole Lactone (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefmetazole Lactone |
| CAS | 70993-70-3 |
| Molekylformel | C13H13N3O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (5aR-cis)-2-[(Cyanomethyl)thio]-N-(1,4,5a,6-tetrahydro-6-methoxy-1,7-dioxo-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)-acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N3O5S2/c1-20-13(15-8(17)6-22-3-2-14)11(19)16-9-7(4-21-10(9)18)5-23-12(13)16/h12H,3-6H2,1H3,(H,15,17)/t12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | O=C1[C@](NC(CSCC#N)=O)([O]C)[C@@H]2([H])SCC3=C(C(OC3)=O)N21 |
| IUPAC-namn | 2-((cyanomethyl)thio)-N-((5aR,6S)-6-methoxy-1,7-dioxo-1,4,5a,6-tetrahydro-3H,7H-azeto[2,1-b]furo[3,4-d][1,3]thiazin-6-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 355.39 |
| Formel vikt | 355.03 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?