missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefmetazole sodium, MedChemExpress

Produktkod. 16458706
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16458706 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16458706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1257

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Cefmetazole sodium (Sodium cefmetazole) is a semisynthetic cephamycin antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity, covering gram-positive, gram-negative, and anaerobic bacteria.

Cefmetazole sodium binds to penicillin binding proteins (PBPs), resulting in interfering bacterial cell wall biosynthesis. Cefmetazole sodium is used for the research of gynecologic, intraabdominal, urinary tract, respiratory tract and skin and soft tissue infections.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefmetazole sodium
Fysisk form Solid
CAS 56796-39-5
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H16N7NaO5S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Sodium cefmetazole
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (506.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (202.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@](OC)(NC(CSCC#N)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 493.52
Formel vikt 493.52
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.