missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefmetazole Sodium, TRC

Produktkod. 30348952
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348952 250 mg
30352938 100 mg
30353314 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348952 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC242910250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56796-39-5
Molekylformel C15 H16 N7 O5 S3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 493.52
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, sodium salt (1:1), (6R,7S)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7S)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[(cyanomethyl)thio]acetyl]amino]-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R-cis)-, CS-1170 sodium salt, Cefmetazole sodium, Cefmetazole-Na, Cefmetazon, Cefmetazone, Metafar, Metazol, Sodium cefmetazole, Zefazone
IUPAC-namn sodium;(6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
LEDER [Na+].CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSc3nnnn3C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefmetazole Sodium
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17N7O5S3.Na/c1-21-14(18-19-20-21)30-6-8-5-29-13-15(27-2,17-9(23)7-28-4-3-16)12(26)22(13)10(8)11(24)25;/h13H,4-7H2,1-2H3,(H,17,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,15+;/m1./s1
Formel vikt 493.0273
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.