Läs mer
Cefmetazole, Thermo Scientific™
A broad spectrum second generation cephalosporin antibiotic
4495.68 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 56796-20-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H17N7O5S3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.53 |
| MDL-nummer | MFCD00865068 |
| InChI-nyckel | SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N |
| PubChem CID | 42008 |
| ChEBI | CHEBI:3489 |
| IUPAC-namn | (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| LEDER | CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15478289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66791.06 |
5g |
4495.68 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 56796-20-4 | |
| 471.53 | |
| SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N | |
| CHEBI:3489 | |
| CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O |
| C15H17N7O5S3 | |
| MFCD00865068 | |
| 42008 | |
| (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
Specifikationer
| Cefmetazole | |
| White | |
| MFCD00865068 | |
| SNBUBQHDYVFSQF-HIFRSBDPSA-N | |
| (6R,7S)-7-{2-[(cyanomethyl)sulfanyl]acetamido}-7-methoxy-3-{[(1-methyl-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)sulfanyl]methyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid | |
| 42008 | |
| 471.53 |
| 56796-20-4 | |
| C15H17N7O5S3 | |
| Soluble in water | |
| CO[C@]1(NC(=O)CSCC#N)[C@H]2SCC(CSC3=NN=NN3C)=C(N2C1=O)C(O)=O | |
| 471.53 | |
| CHEBI:3489 |
Säkerhet och hantering
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 260-384-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XI0372000
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold