missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefminox Sodium Heptahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefminox Sodium Heptahydrate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N7O7S3.Na/c1-22-15(19-20-21-22)33-4-7-3-32-14-16(30-2,13(29)23(14)10(7)12(27)28)18-9(24)6-31-5-8(17)11(25)26;/h8,14H,3-6,17H2,1-2H3,(H,18,24)(H,25,26)(H,27,28);/q;+1/p-1/t8-,14-,16+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 541.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?