Läs mer
Cefonicid sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16474577
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474577 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16474577 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1300
MedChemExpress Cefonicid sodium is a broadspectrum cephalosporin antibiotic which inhibits the formation of the bacterial cell wall.
Cefonicid sodium is a broadspectrum cephalosporin antibiotic which inhibits the formation of the bacterial cell wall.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefonicid sodium
Fysisk form Powder
CAS 61270-78-8
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H16N6Na2O8S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (170.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (56.83 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3CS(=O)(O[Na])=O)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 586.53
Formel vikt 586.53
Procent renhet 95.0%