Läs mer
Cefoperazon 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327345
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30327345 1 ml
1 options
Produktkod. 30327345 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11064290AL1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefoperazone
CAS 62893-19-0
Analyt- eller komponentnamn Cefoperazone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C25 H27 N9 O8 S2
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Biocefazon, Cefob, Cefobid, Cefoperazine, Cefoperazone, Cefozon, Cephaperazon, Medocef
InChI formel InChI=1S/C25H27N9O8S2/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41)/t15-,16-,22-/m1/s1
LEDER CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
IUPAC-namn (6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-etyl-2,3-dioxopiperazin-1-karbonyl)amino]-2-(4-hydroxyfenyl)acetyl]amino]-3-[(1-metyltetrazol-5-yl)sulfanylmetyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 645.67
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 645,1424 g/mol