Läs mer
Melford Cefoperazon
Beskrivning
Cefoperazon Sodium Salt är ett tredje generationens cefalosporinantibiotikum. Cefoperazon hämmar bakteriell cellväggssyntes genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP).
Cefoperazon är effektivt mot ett brett spektrum av bakterier, både grampositiva och gramnegativa. Cefoperazon natriumsalt används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot cefoperazon.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefoperazone |
| CAS | 62893-20-3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | C25H26N9NaO8S2 |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.