Läs mer
Cefoperazone Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefoperazone dihydrate |
| CAS | 113826-44-1 |
| Molekylformel | C25 H27 N9 O8 S2 . 2 H2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, hydrate (1:2), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[[(4-ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino](4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-, dihydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]- (9CI), Cefoperazone dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27N9O8S2.2H2O/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);2*1H2/t15-,16-,22-;;/m1../s1 |
| LEDER | O.O.CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4C)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[(2R)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carbonyl)amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 681.7 |
| Formel vikt | 681.1635 |