Läs mer
Cefoperazone EP Impurity C, Mikromol™
Produktkod. 17982556
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982556 100 mg
17922846 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982556 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0853.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Cefoperazone EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
CAS 13183-79-4
Analyt- eller komponentnamn 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C2 H4 N4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Cefoperazone Sodium Imp. C (EP), Cefoperazone Imp. C (EP), 1-Methyl-1H-tetrazole-5-thiol, Cefoperazone Sodium Impurity C, Cefoperazone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C2H4N4S/c1-6-2(7)3-4-5-6/h1H3,(H,3,5,7)
LEDER Cn1nnnc1S
IUPAC-namn 1-metyltetrazol-5-tiol
Molekylvikt (g/mol) 116.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 116,0157 g/mol