Läs mer
Cefoperazone, MedChemExpress
Produktkod. 16452089
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16452089 1 g
16420828 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16452089 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0210
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefoperazone, a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefoperazone
Fysisk form Solid
CAS 62893-19-0
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H27N9O8S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (154.88 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(N4C(C(N(CC)CC4)=O)=O)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O
Molekylvikt (g/mol) 645.67
Formel vikt 645.67
Procent renhet 99.82%