Läs mer
Cefoperazone sodium salt, MedChemExpress
Beskrivning
Cefoperazone sodium salt (CP 52640-2), a semisynthetic cephalosporin, has a broad spectrum of antibacterial activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefoperazone sodium salt |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 62893-20-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H26N9NaO8S2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CP 52640-2 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (374.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (89.87 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |