Läs mer
Cefoperazon natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11445335 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445335 1 g 1g
11455335 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445335 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219969501
Cefoperazon natriumsalt USP , Vitt pulver
  • Det används för att studera läkemedelsproteinbindning, uttryck och hämning av penicillinbindande proteiner (PBP) under cellväggssyntes.
  • Cefoperazonnatriumsalt är ett brett spektrum av tredje generationens cefalosporinantibiotikum som har liknande antimikrobiell aktivitet som ceftazidim.
  • Det är aktivt mot Pseudomonoas aeruginosa och det har ökad aktivitet mot Enterobacteriaceae och Bacteroides sp. i närvaro av betalaktamashämmaren sulbactam. Jämfört med cefotaxim har cefoperazon större känslighet för hydrolys av vissa beta-laktamaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62893-20-3
Molekylformel C25H26N9NaO8S2
Molekylvikt (g/mol) 667.65
MDL-nummer MFCD07793331
InChI-nyckel NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
PubChem CID 23663974
ChEBI CHEBI:3494
Specifikationer
Färg Vitt
pH 4.5 to 6.5 (1 in 4)
Anteckningar om analysprocent 870 - 1015 µg/mg
Kvantitet 1 g
Beilstein 4902135
Synonym Cefobid, Cefoperazone sodium, CPZ, T-1551
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL - clear, faint yellow solution).
Kvalitet USP
Fysisk form Pulver