Läs mer
Cefoperazon natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11455335 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455335 5 g 5g
11445335 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11455335 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219969505
Cefoperazon natriumsalt USP , Vitt pulver
  • Det används för att studera läkemedelsproteinbindning, uttryck och hämning av penicillinbindande proteiner (PBP) under cellväggssyntes.
  • Cefoperazonnatriumsalt är ett brett spektrum av tredje generationens cefalosporinantibiotikum som har liknande antimikrobiell aktivitet som ceftazidim.
  • Det är aktivt mot Pseudomonoas aeruginosa och det har ökad aktivitet mot Enterobacteriaceae och Bacteroides sp. i närvaro av betalaktamashämmaren sulbactam. Jämfört med cefotaxim har cefoperazon större känslighet för hydrolys av vissa beta-laktamaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62893-20-3
Molekylformel C25H26N9NaO8S2
Molekylvikt (g/mol) 667.65
MDL-nummer MFCD07793331
InChI-nyckel NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
Specifikationer
Färg Vitt
pH 4.5 to 6.5 (1 in 4)
Kvantitet 5 g
Beilstein 4902135
Synonym Cefobid, Cefoperazone sodium, CPZ, T-1551, [6R-[6.alpha.,7.beta.(R*)]]-7- [[[[(4-Ethyl-2,3- dioxo-1-piperazinyl) carbonyl]amino] (4-hydroxyphenyl) acetyl] amino]-3- [[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thio] methyl]- 8-oxo-5- thia-1-azabicyclo[4.2.0], oct-2-ene-2- carboxylic acid, 7-[D-(-)-alpha- (4-ethyl-2,3-dioxo- 1-piperazinecarboxamido)- alpha-(4-hydroxyphenyl) acetamido]- 3-[[(1-methyl-1H- tetrazol-5-yl) thio] methyl]-3-cephem-4- carboxylic acid
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/mL - clear, faint yellow solution).
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefoperazone Sodium Salt, USP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefoperazone SodiumSalt