Läs mer
Ceforanide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceforanide |
| CAS | 60925-61-3 |
| Molekylformel | C20 H21 N7 O6 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[2-[2-(aminomethyl)phenyl]acetyl]amino]-3-[[[1-(carboxymethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[2-(aminomethyl)phenyl]acetyl]amino]-3-[[[1-(carboxymethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[[2-(aminomethyl)phenyl]acetyl]amino]-3-[[[1-(carboxymethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-, (6R-trans)-, (6R,7R)-7-[[2-[2-(Aminomethyl)phenyl]acetyl]amino]-3-[[[1-(carboxymethyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Antibiotic BL-S 786, BL-S 786, Ceforanide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N7O6S2/c21-6-11-4-2-1-3-10(11)5-13(28)22-15-17(31)27-16(19(32)33)12(8-34-18(15)27)9-35-20-23-24-25-26(20)7-14(29)30/h1-4,15,18H,5-9,21H2,(H,22,28)(H,29,30)(H,32,33)/t15-,18-/m1/s1 |
| LEDER | NCc1ccccc1CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4nnnn4CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-7-[[2-[2-(aminomethyl)phenyl]acetyl]amino]-3-[[1-(carboxymethyl)tetrazol-5-yl]sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 519.55 |
| Formel vikt | 519.0995 |