Läs mer
Cefoselis sulfate, MedChemExpress
Beskrivning
Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefoselis sulfate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 122841-12-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H24N8O10S3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | FK-037 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (161.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (23.02 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |