missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Cefoselis sulfate, MedChemExpress

Produktkod. p-200101144
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16498388

Brand: Medchem Express HYB0186B

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.

Cefoselis sulfate (FK-037), the fourth gen-eration of cephalosporin, is a β-lactam antibiotic. Cefoselis sulfate exhibits good activity against a wide range of Gram-positive and Gram-negative organisms. Cefoselis sulfate penetrates the blood-brain barrier.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Cefoselis sulfate
Fysisk form Solid
CAS 122841-12-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H24N8O10S3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym FK-037
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (161.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (23.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C(N12)=C(CN3N(CCO)C(C=C3)=N)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)O.O=S(O)(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 620.64
Formel vikt 620.64
Procent renhet 99.41%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.