Läs mer
Melford Cefotaxime
Produktkod. 30018170
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018170 5 g
30018169 25 g
30018168 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018170 Leverantör Melford Leverantörsnummer C510005.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Cefotaxime Sodium Salt är ett tredje generationens cefalosporinantibiotikum.
Cefotaxim, som ett cefalosporin, utövar sina antibakteriella effekter genom att hämma syntesen av bakteriell cellvägg. Den gör detta genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP), vilket stör det sista steget av peptidoglykansyntesen i bakteriecellväggen. Denna interferens leder till strukturell instabilitet och eventuell lysis av bakteriecellen.
Cefotaximnatriumsalt används ofta som ett selektivt medel i odlingsmedier för att isolera bakterier som är känsliga för detta antibiotikum. Dess inkludering i odlingsmedium möjliggör specifik tillväxt av bakterier som saknar resistens mot cefotaxim.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotaxime
CAS 64485-93-4
Kvantitet 5 g
Molekylformel C16H16N5NaO7S2