missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cefotaxime Bromoacetyl Analogue, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[{(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl}amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| CAS | 83305-12-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H16 Br N3 O8 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-(methoxyimino)-1,3-dioxobutyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo, (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16BrN3O8S/c1-6(20)27-4-7-5-28-14-10(13(23)19(14)11(7)15(24)25)17-12(22)9(18-26-2)8(21)3-16/h10,14H,3-5H2,1-2H3,(H,17,22)(H,24,25)/b18-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| LEDER | CO\N=C(\C(=O)CBr)/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | (6R,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[(2Z)-4-bromo-2-methoxyimino-3-oxobutanoyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.27 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?