Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cefotaximnatriumsalt, 95 %
Produktkod. 15219946 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15219946 1 g Glasflaska 1g
15229946 5 g Glasflaska 5g
15269896 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15219946 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 454950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    880.00 SEK
    778.65 SEK / 1g
    Save 101.35 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Cefotaximnatriumsalt, CAS # 64485-93-4, är natriumsaltformen av cefotaxim med βlaktamasaresistent antibiotikaaktivitet.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän information
• Cefotaximnatriumsaltet är en – laktamas som anses vara tredje generationens cefalosporin med antibiotiska och bakteridödande effekter
• . Denna förening utövar sin biologiska aktivitet genom att binda till penicillinbindande proteiner (PBP) som är belägna på den inre membranet i bakteriens cellvägg, vilket leder till deras inaktivering. Inaktiveringen av dessa proteiner påverkar tvärbindningen av peptidoglykankedjor som krävs för bakteriell cellväggsstyrka och stelhet, vilket leder till försvagning av cellväggar och celllys.
Användningsområden
• Det är en effektiv antibakteriell förening som verkar mot gramnegativa bakterier, utan aktivitet mot grampositiva bakterier såsom pseudomonas och penicillinresistenta stammar av streptococcus-pneumoni
• . Den har använts för växtcellodling och humana cellinjer in vitro
• . Cefotaxime natriumsalt har använts i antibiotikatestning
• (AST). Cefotaxime natriumsalt används också för att ta bort bakterier från Ostreococcus tauri-kulturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64485-93-4
Molekylformel C16H16N5NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 477.44
MDL-nummer MFCD00079073
InChI-nyckel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
PubChem CID 88631411
LEDER [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotaxime sodium salt
Typ Cefotaxim natriumsalt
Smältpunkt 201,0 °C till 210,0 °C
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 95%
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
IUPAC-namn natrium (6R,7R)-3-[(acetyloxi)metyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylat
Formel vikt 477.44
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefotaxime sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Endast användning för forskning i RUO –