Läs mer
Cefotaxim natriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11409101 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 g
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409101 500 mg 500mg
11499091 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409101 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215494790
Kemiska identifierare
CAS 64485-93-4
Molekylformel C16H16N5NaO7S2
Molekylvikt (g/mol) 477.44
MDL-nummer MFCD00079073
InChI-nyckel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Synonym (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
PubChem CID 88631411
LEDER [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotaxime Sodium Salt
Typ Cefotaxime Sodium Salt
Fysisk form Pulver
Färg Vitt
Kvantitet 500 mg
Analysprocentintervall ≥95%
IUPAC-namn natrium;(6S,7R)-3-(acetyloximetyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxiiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat
Formel vikt 477.5
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefotaxime Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt