Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cefotaxime Sodium Salt |
| Typ | Cefotaxim natriumsalt |
| Fysisk form | Pulver |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Analysprocentintervall | ≥95 % |
| IUPAC-namn | natrium (6R,7R)-3-[(acetyloxi)metyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxiimino)acetamido]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylat-2-karboxylat |
| Formel vikt | 477.5 |
| Procent renhet | 95% |
| Kvalitet | Not Available |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cefotaxime Sodium Salt
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt