Läs mer
Cefotaxime, Sodium Salt, Fisher BioReagents
Produktkod. 10084487
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10084487 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10084487 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP29511
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis. Eliminates Agrobacterium species after inoculation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cefotaxime, Sodium Salt
Typ Cefotaxime Sodium Salt
Fysisk form Powder/Solid
CAS 64485-93-4
Förlust vid torkning < 3.0%
Förpackning Amber Glass
Specifik rotation 58 to 64°
Koncentration 916 to 964μg/mg
Kvantitet 1 g
Molekylformel C16H16N5NaO7S2
MDL-nummer MFCD00079073
Merck Index 15, 1934
InChI-nyckel AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
LEDER [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
IUPAC-namn sodium;(6S,7R)-3-(acetyloxymethyl)-7-[[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 477.44
PubChem CID 88631411
Formel vikt 477.5
Procent renhet 916 to 964 μg/mg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cefotaxime sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.